Print…
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7917-1G OR7917-5G OR7917-25G
APOSOR7917-1GEA 285 EUR
APOSOR7917-1G APOSOR7917-5G APOSOR7917-25G
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Fórmula: C₈H₁₁ClN₂O₂S
Ponto de Fusão: 137…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037956
Número CAS: 849035-85-4