Print…
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7916-1G OR7916-250MG
APOSOR7916-1GEA 116 EUR
APOSOR7916-1G APOSOR7916-250MG
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Fórmula: C₇H₉BrN₂O₂S
Ponto de Fusão: 150…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04037940
Número CAS: 849035-73-0