Print…
Methyl-1H-indene-3-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7915-1G OR7915-250MG
APOSOR7915-1GEA 0 EUR
APOSOR7915-1G APOSOR7915-250MG
Methyl-1H-indene-3-carboxylate 95+%
Methyl-1H-indene-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037885
Número CAS: 39891-79-7