Print…
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7914-1G OR7914-5G OR7914-25G
APOSOR7914-1GEA 0 EUR
APOSOR7914-1G APOSOR7914-5G APOSOR7914-25G
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂ClNO₂
Ponto de Fusão: 179…181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039173
Número CAS: 17841-68-8