Print…
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7900-1G OR7900-5G
APOSOR7900-1GEA 118 EUR
APOSOR7900-1G APOSOR7900-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 79…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027711
Número CAS: 942474-51-3