Print…
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7899-25G OR7899-5G
APOSOR7899-25GEA 405 EUR
APOSOR7899-25G APOSOR7899-5G
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Fórmula: C₁₃H₂₁NO₂
Ponto de ebulição: 90…92 °C/0,05mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051599
Número CAS: 61190-10-1