Print…
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7898-10G OR7898-1G OR7898-5G
APOSOR7898-10GEA 535 EUR
APOSOR7898-10G APOSOR7898-1G APOSOR7898-5G
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 176…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689748
Número CAS: 937601-79-1