Print…
2-Bromoaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7896-100G OR7896-25G
APOSOR7896-100GEA 50.9 EUR
APOSOR7896-100G APOSOR7896-25G
2-Bromoaniline 98%
2-Bromoaniline
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 229 °C
Ponto de Fusão: 29…31 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007632
Número CAS: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III