Print…
3'-Nitroformanilide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7891-100G OR7891-25G
APOSOR7891-100GEA 216 EUR
APOSOR7891-100G APOSOR7891-25G
3'-Nitroformanilide 98%
3'-Nitroformanilide
Fórmula: C₇H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 132…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017014
Número CAS: 102-38-5