Print…
4-Thiazolecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Thiazole-4-carboxylic acid
OR7886-25G OR7886-5G
APOSOR7886-25GEA 87 EUR
APOSOR7886-25G APOSOR7886-5G
4-Thiazolecarboxylic acid
4-Thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₃NO₂S
Ponto de Fusão: 196…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00623589
Número CAS: 3973-08-8