Print…
Pyridazine-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7883-1G OR7883-100MG OR7883-250MG
APOSOR7883-1GEA 53.9 EUR
APOSOR7883-1G APOSOR7883-100MG APOSOR7883-250MG
Pyridazine-4-carboxylic acid
Pyridazine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 244 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011576
Número CAS: 50681-25-9