Print…
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7881-1G OR7881-5G
APOSOR7881-1GEA 209 EUR
APOSOR7881-1G APOSOR7881-5G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline
Fórmula: C₁₂H₁₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319482
Número CAS: 387350-86-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III