Print…
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Oxo-4-(5-oxohomopiperazin-1-yl)butanoic acid
OR7873-1G OR7873-250MG
APOSOR7873-1GEA 244 EUR
APOSOR7873-1G APOSOR7873-250MG
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid 95+%
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid
Fórmula: C₉H₁₄N₂O₄
Ponto de Fusão: 145…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319265
Número CAS: 397244-77-8