Print…
2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7869-10G OR7869-1G OR7869-5G
APOSOR7869-10GEA 1060 EUR
APOSOR7869-10G APOSOR7869-1G APOSOR7869-5G
2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid 95+%
2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₅H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 250.26 g/mol
Ponto de Fusão: 185…190 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203184
Número CAS: 178617-49-7