Print…
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7868-1G OR7868-250MG
APOSOR7868-1GEA 197 EUR
APOSOR7868-1G APOSOR7868-250MG
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid 95+%
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₃
Ponto de Fusão: 255…258 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01567810
Número CAS: 386715-42-0