Print…
3-Methylsulphonylphenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methylsulphonylphenylacetic Acid
OR7865-1G OR7865-250MG
APOSOR7865-1GEA 294 EUR
APOSOR7865-1G APOSOR7865-250MG
3-Methylsulphonylphenylacetic acid
3-Methylsulphonylphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₄S
Peso Molecular: 214.24 g/mol
Ponto de Fusão: 95…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426066
Número CAS: 1877-64-1