Print…
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7843-1G OR7843-5G
APOSOR7843-1GEA 161 EUR
APOSOR7843-1G APOSOR7843-5G
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₄
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426073
Número CAS: 89694-24-6