Print…
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7835-1G OR7835-5G OR7835-25G
APOSOR7835-1GEA 285 EUR
APOSOR7835-1G APOSOR7835-5G APOSOR7835-25G
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid
Fórmula: C₁₀H₉ClO₄S
Peso Molecular: 260.7 g/mol
Ponto de Fusão: 251…253 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037952
Número CAS: 849035-82-1