Print…
2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7831-1G OR7831-5G OR7831-25G
APOSOR7831-1GEA 285 EUR
APOSOR7831-1G APOSOR7831-5G APOSOR7831-25G
2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid 95+%
2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid
Fórmula: C₁₇H₂₃NO₆S
Peso Molecular: 369.44 g/mol
Ponto de Fusão: 191…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037974
Número CAS: 849035-97-8