Print…
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7830-5G OR7830-1G OR7830-25G
APOSOR7830-5GEA 0 EUR
APOSOR7830-5G APOSOR7830-1G APOSOR7830-25G
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid
Fórmula: C₉H₁₇NO₄
Ponto de Fusão: 59…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03490508
Número CAS: 124072-61-3