Print…
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: mono-(tert-Butyl) isophthalate
OR7828-1G OR7828-5G OR7828-10G
APOSOR7828-1GEA 84.1 EUR
APOSOR7828-1G APOSOR7828-5G APOSOR7828-10G
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Ponto de Fusão: 152…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037899
Número CAS: 33704-19-7