Print…
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7825-1G OR7825-500MG
APOSOR7825-1GEA 114 EUR
APOSOR7825-1G APOSOR7825-500MG
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid
Fórmula: C₁₀H₁₂BrN₃O₂
Ponto de Fusão: 190…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426071
Número CAS: 799283-93-5