Print…
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7824-1G OR7824-250MG
APOSOR7824-1GEA 545 EUR
APOSOR7824-1G APOSOR7824-250MG
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 220 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037919
Número CAS: 197507-55-4