Print…
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7822-1G OR7822-5G OR7822-10G
APOSOR7822-1GEA 235 EUR
APOSOR7822-1G APOSOR7822-5G APOSOR7822-10G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₆S₂
Peso Molecular: 278.3 g/mol
Ponto de Fusão: 283…285 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037979
Número CAS: 90536-91-7