Print…
5-Bromo-3-methylindole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-3-methyl-1H-indole
OR7820-1G OR7820-25G OR7820-5G
APOSOR7820-1GEA 120 EUR
APOSOR7820-1G APOSOR7820-25G APOSOR7820-5G
5-Bromo-3-methylindole 98%
5-Bromo-3-methylindole
Fórmula: C₉H₈BrN
Ponto de Fusão: 76…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038746
Número CAS: 10075-48-6