Print…
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7817-1G OR7817-500MG
APOSOR7817-1GEA 533 EUR
APOSOR7817-1G APOSOR7817-500MG
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid
Fórmula: C₆H₁₁NO₃
Ponto de Fusão: 91…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037898
Número CAS: 58706-66-4