Print…
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
OR7815-1G OR7815-5G OR7815-25G
APOSOR7815-1GEA 143 EUR
APOSOR7815-1G APOSOR7815-5G APOSOR7815-25G
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate
Fórmula: C₁₂H₁₂O₅
Peso Molecular: 236.223 g/mol
Ponto de Fusão: 81…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00800637
Número CAS: 22027-52-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III