Print…
5-Bromo-2-methoxypyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7810-5G OR7810-100G
APOSOR7810-5GEA 0 EUR
APOSOR7810-5G APOSOR7810-100G
5-Bromo-2-methoxypyrimidine 98%
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Fórmula: C₅H₅BrN₂O
Ponto de Fusão: 55…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973351
Número CAS: 14001-66-2