Print…
4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Piperidin-4-yl)-3-(pyridin-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
OR7809-1G OR7809-5G
APOSOR7809-1GEA 270 EUR
APOSOR7809-1G APOSOR7809-5G
4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine 95+%
4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine
Fórmula: C₁₂H₁₄N₄O
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426075
Número CAS: 276237-03-7