Print…
N-Acetyl-β-D-glucosamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
OR7800T-100G OR7800T-1KG OR7800T-500G
APOSOR7800T-100GEA 75.4 EUR
APOSOR7800T-100G APOSOR7800T-1KG APOSOR7800T-500G
N-Acetyl-β-D-glucosamine 95%
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Fórmula: C₈H₁₅NO₆
Ponto de Fusão: 211 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00136044
Número CAS: 7512-17-6