Print…
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7797-1G OR7797-5G OR7797-25G
APOSOR7797-1GEA 229 EUR
APOSOR7797-1G APOSOR7797-5G APOSOR7797-25G
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine
Fórmula: C₁₂H₁₇N₃O₄S
Ponto de Fusão: 178…179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037967
Número CAS: 849035-94-5