Print…
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7796-1G OR7796-250MG
APOSOR7796-1GEA 197 EUR
APOSOR7796-1G APOSOR7796-250MG
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₅N₃O₄S
Ponto de Fusão: 172…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407994
Número CAS: 610275-77-9