Print…
6-(Methylsulphonyl)-1H-indole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7793-1G OR7793-5G
APOSOR7793-1GEA 1040 EUR
APOSOR7793-1G APOSOR7793-5G
6-(Methylsulphonyl)-1H-indole 95+%
6-(Methylsulphonyl)-1H-indole
Fórmula: C₉H₉NO₂S
Ponto de Fusão: 147…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04037939
Número CAS: 467461-40-1