Print…
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7790-1G OR7790-2.5G
APOSOR7790-1GEA 46.4 EUR
APOSOR7790-1G APOSOR7790-2.5G
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
Fórmula: C₁₀H₉N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00205436
Número CAS: 2942-03-2