Print…
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7785-1G OR7785-5G OR7785-25G
APOSOR7785-1GEA 139 EUR
APOSOR7785-1G APOSOR7785-5G APOSOR7785-25G
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine
Fórmula: C₉H₂₀N₂O
Ponto de ebulição: 62…64 °C/0,02mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01826433
Número CAS: 416887-38-2