Print…
Indolin-1-amine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7783-1G OR7783-10G OR7783-5G
APOSOR7783-1GEA 0 EUR
APOSOR7783-1G APOSOR7783-10G APOSOR7783-5G
Indolin-1-amine hydrochloride 95+%
Indolin-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₁ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037889
Número CAS: 92259-86-4