Print…
4-Aminoindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7782-1G OR7782-5G
APOSOR7782-1GEA 79.9 EUR
APOSOR7782-1G APOSOR7782-5G
4-Aminoindole
4-Aminoindole
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de Fusão: 106…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01076559
Número CAS: 5192-23-4