Print…
Piruvato de Etilo
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
OR7781-100G OR7781-500G
APOSOR7781-100GEA 65.5 EUR
APOSOR7781-100G APOSOR7781-500G
Piruvato de Etilo
Piruvato de Etilo
Material for Pharmaceuticals and agrochemicals; Electronics solvent; Intermediate for flavors and fragrances
Fórmula: C₅H₈O₃
Ponto de ebulição: 143…150 °C
Ponto de Fusão: –58 °C
Densidade: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009123
Número CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3,III