Print…
1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7779-1G OR7779-5G OR7779-25G
APOSOR7779-1GEA 224 EUR
APOSOR7779-1G APOSOR7779-5G APOSOR7779-25G
1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione
Fórmula: C₉H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 60…65 °C/0,02mmHg
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01941300
Número CAS: 10557-21-8