Print…
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7776-1G OR7776-5G
APOSOR7776-1GEA 203 EUR
APOSOR7776-1G APOSOR7776-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride 95+%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₅ClN₂O
Ponto de Fusão: 188…191 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039172
Número CAS: 849020-90-2