Print…
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Aminomethyl)acetanilide hydrochloride
OR7774-1G OR7774-250MG
APOSOR7774-1GEA 126 EUR
APOSOR7774-1G APOSOR7774-250MG
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride 95+%
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₃ClN₂O
Ponto de Fusão: 230…233 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039171
Número CAS: 238428-27-8