Print…
2-Amino-6-bromopyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7768-25G OR7768-5G OR7768-1G
APOSOR7768-25GEA 31.9 EUR
APOSOR7768-25G APOSOR7768-5G APOSOR7768-1G
2-Amino-6-bromopyridine 98%
2-Amino-6-bromopyridine
Fórmula: C₅H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 88…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137843
Número CAS: 19798-81-3