Print…
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7766-1G OR7766-25G OR7766-5G
APOSOR7766-1GEA 163 EUR
APOSOR7766-1G APOSOR7766-25G APOSOR7766-5G
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₇ClN₂
Ponto de Fusão: >215 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800665
Número CAS: 64287-11-2