Print…
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydrazinylbenzenesulphonamide hydrochloride, (4-sulphamoylphenyl)hydrazine HCl, 4-Sulphonamidophenylhydrazine Hydrochloride
OR7764-100G OR7764-50G
APOSOR7764-100GEA 40.6 EUR
APOSOR7764-100G APOSOR7764-50G
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 99%
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride
Fórmula: C₆H₉N₃O₂S
Ponto de Fusão: 217…219 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052262
Número CAS: 17852-52-7