Print…
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
OR7756-5G OR7756-25G
APOSOR7756-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7756-5G APOSOR7756-25G
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₇H₈ClN₃
Ponto de Fusão: 241…244 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673994
Número CAS: 2863-98-1