Print…
4-Hydrazinobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7755-10G OR7755-100G OR7755-25G
APOSOR7755-10GEA 16.1 EUR
APOSOR7755-10G APOSOR7755-100G APOSOR7755-25G
4-Hydrazinobenzoic acid
4-Hydrazinobenzoic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 217…219 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007581
Número CAS: 619-67-0
EINECS: 210-609-5