Print…
5-Nitroacenafteno, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7752-25G OR7752-5G
APOSOR7752-25GEA 226 EUR
APOSOR7752-25G APOSOR7752-5G
5-Nitroacenafteno, Grau técnico
5-Nitroacenafteno
Fórmula: C₁₂H₉NO₂
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014277
Número CAS: 602-87-9
EINECS: 210-025-0