Print…
4'-Iodoacetofenona
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
OR7749-100G OR7749-25G OR7749-5G
APOSOR7749-100GEA 65.4 EUR
APOSOR7749-100G APOSOR7749-25G APOSOR7749-5G
4'-Iodoacetofenona
4'-Iodoacetofenona
Fórmula: C₈H₇IO
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045320
Número CAS: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8