Print…
3-Nitro-p-toluidina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Nitro-4-methylaniline, 4-Methyl-3-nitroaniline, 4-Amino-2-nitrotoluene
OR7747-100G OR7747-25G OR7747-5G
APOSOR7747-100GEA 48 EUR
APOSOR7747-100G APOSOR7747-25G APOSOR7747-5G
3-Nitro-p-toluidina
3-Nitro-p-toluidina
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 74…79 °C
Densidade: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007910
Número CAS: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN: 2660
ADR: 6.1,III