Print…
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione
OR7743-25G OR7743-100G
APOSOR7743-25GEA 21.9 EUR
APOSOR7743-25G APOSOR7743-100G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Fórmula: C₁₂H₅BrO₃
Ponto de Fusão: 217…219 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006927
Número CAS: 81-86-7
EINECS: 201-382-3